CAS RN 251451-31-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-eddikesyre, TRC
CAS: 251451-31-7 Molekylær formel: C14 H14 N2 O4 Molekylvægt (g/mol): 274.27 IUPAC navn: 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]eddikesyre SMIL: OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12