CAS RN 25122-56-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Clobetason 17-propionat, TRC
CAS: 25122-56-9 Molekylær formel: C25 H30 Cl F O5 Molekylvægt (g/mol): 464.95 Synonym: Clobetasone 17-Propionate,(16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Propionate,(16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione,21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione propionate,Clobetasone propionate,Clobetasone-17-propionate IUPAC navn: [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat SMIL: CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl