CAS RN 2512190-67-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl) hexansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl) hexansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl) hexansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.