CAS RN 25092-25-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desonid 21-acetat, TRC
CAS: 25092-25-5 Molekylær formel: C26 H34 O7 Molekylvægt (g/mol): 458.54 Synonym: Acetyldesonide,11β-Hydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate,Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-,Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI),(11β,16α)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione,Desonide 21-acetate SMIL: CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C