CAS RN 2503144-94-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
21-Desmethyl (17Beta)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
21-Desmethyl (17b)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
21-Desmethyl (17Beta)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.