CAS RN 24985-85-1
IUPAC Navn:
ethyl 5-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Synonymer:
ethyl 5-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
205.21
Molekylformel:
C11H11NO3
InChi Key:
WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC2=CC(O)=CC=C2N1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl 5-hydroxyindol-2-carboxylat, 98+%
CAS: 24985-85-1 Molekylær formel: C11H11NO3 Molekylvægt (g/mol): 205.213 MDL nummer: MFCD00015458 InChI nøgle: WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate,5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester,1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester,5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester,ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat,pubchem15850,acmc-1cs3a,5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester,2-carbethoxy-5-hydroxy-indole,ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate PubChem CID: 90677 IUPAC navn: ethyl-5-hydroxy-lH-indol-2-carboxylat SMIL: CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O