CAS RN 249289-10-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)acetamide, TRC
CAS: 249289-10-9 Molekylær formel: C21 H35 N O3 Molekylvægt (g/mol): 349.51 Synonym: Acetamide, N-[1,1-bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]-,N-[1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide,2-[2-(4-n-Octylphenyl)ethyl]-2-acetamido-1,3-propanediol,N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl)acetamide,N-Acetyl fingolimod IUPAC navn: N-[1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl]acetamide SMIL: CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)NC(=O)C)cc1