CAS RN 2490-91-7
CAS RN 2490-91-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Deoxy-D-glucose, TRC
CAS: 2490-91-7 Molekylær formel: C6 H12 O5 Molekylvægt (g/mol): 164.16 Synonym: D-ribo-Hexose, 3-deoxy-,3-Deoxy-D-ribo-hexose,3-Deoxy-D-glucose,3-Deoxy-D-ribohexose,3-Deoxyglucose,D-Glucose, 3-deoxy-,(2R,4S,5R)-2,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal IUPAC navn: (3R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol SMIL: OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)C[C@@H]1O