accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24897-52-7

IUPAC Navn: —
Synonymer: —
Molekylvægt (g/mol): —
Molekylformel: —
InChi Key: —
SMILES: —
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater