CAS RN 24880-43-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mesembrine, TRC
CAS: 24880-43-1 Molekylær formel: C17H23NO3 Molekylvægt (g/mol): 289.37 Synonym: (3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-methyl-6H-indol-6-one,4α,9α-Mesembrine,(3aS-cis)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1- SMIL: COc1ccc(cc1OC)[C@]23CCN(C)[C@H]2CC(=O)CC3