CAS RN 24849-48-7
IUPAC Navn:
(2E)-4-(4-hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoate
Synonymer:
(2E)-4-(4-hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol):
191.16
Molekylformel:
C10H7O4
InChi Key:
LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Hydroxybenzoylakrylsyre, 97%
CAS: 24849-48-7 Molekylær formel: C10H7O4 Molekylvægt (g/mol): 191.16 MDL nummer: MFCD00460607 InChI nøgle: LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M IUPAC navn: (2E)-4-(4-hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoat SMIL: OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O