CAS RN 2483831-62-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
D-Alanin-d7, CDN
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
2
D-Alanin-d7, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.