CAS RN 2479914-04-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Pregnen-11beta,17alpha-diol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, CDN
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.