CAS RN 24730-31-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Surfactin, TRC
CAS: 24730-31-2 Molekylær formel: C53H93N7O13 Molekylvægt (g/mol): 1036.34 Synonym: Surfactin C1,1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22-heptaazacyclopentacosane, cyclic peptide deriv.,iso-C15-Surfactin,N-[N-[N-[N-[N-[N-[N-(3-Hydroxy-13-methyltetradecanoyl)-L-α-glutamyl]-L-leucyl]-D-leucyl]-L-valyl]-L-α-aspartyl]-D-leucyl]-L-leucine ψ-Lactone,Cyclo(L-α-aspartyl-D-leucyl-L-leucyl-3-hydroxy-13-methyltetradecanoyl-L-α-glutamyl-L-leucyl-D-leucyl-L-valyl) SMIL: O[13C@]1[13C@](O)[13C@@](O)[13C@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)O[13C@@]1[13C]O