accessibility menu, dialog, popup

UserName

Udstyr: Årets sidste udsalg

Spar op til 50%

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkter
Applikationer
Cellebiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Applikationer
Produktion og bioproces
Applikationer
Produktion og bioproces
Proteomik
Applikationer
Sikkerhed
Play Menu

CAS RN 1956-10-1

H3COONOO

CAS RN 1956-10-1

IUPAC Navn: 4-nitrophenyl octanoate
Synonymer: 4-nitrophenyl octanoate
Molekylvægt (g/mol): 265.31
Molekylformel: C14H19NO4
InChi Key: GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.