accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFOHONH2Cl

CAS RN 1706428-57-0

IUPAC Navn: 2-amino-3-(6-chloro-2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Synonymer: 2-amino-3-(6-chloro-2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 235.61
Molekylformel: C9H8ClF2NO2
InChi Key: IFZQIOJLTTYTIK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=C(Cl)C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)