accessibility menu, dialog, popup

UserName

Udstyr: Årets sidste udsalg

Spar op til 50%

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkter
Applikationer
Cellebiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Applikationer
Produktion og bioproces
Applikationer
Produktion og bioproces
Proteomik
Applikationer
Sikkerhed
Play Menu

CAS RN 115520-21-3

SOOFFFFFHNOO

CAS RN 115520-21-3

IUPAC Navn: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoate
Synonymer: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol): 751.77
Molekylformel: C43H30F5NO4S
InChi Key: FDAUCYDVXIPBDR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(CSC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(F)=C1F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.