Standardinkubatorer til dit laboratorium
Valget af den rette standardinkubator er afgørende for at sikre pålidelige og reproducerbare resultater i laboratorier, der arbejder med mikrobiologi, lægemidler og forskning. Med flere tilgængelige konfigurationer, temperaturområder og luftstrømssystemer afhænger valget af den rigtige model af dine specifikke anvendelseskrav.
Nyttige links
Spar nu - Eksklusive tilbud
Produktkode 10529070
Produktkode 15622126
Produktkode 15642076
Produktkode 15682056
Produktkode 10839810
Produktkode 15662056
Produktkode 15810312
Produktkode 15652056
Gør din ordre komplet - Gode tilbud
Must Have
Produktkode 15672116
Produktkode 15632126
Produktkode 15612126
Produktkode 12625306
Produktkode 15622116
FAQ
En standardinkubator er en laboratorieenhed, der er designet til at opretholde et temperaturkontrolleret miljø til inkubation af prøver. Den anvendes almindeligvis til mikrobiologiske kulturer, prøveopbevaring og stabilitetstest.
I modsætning til CO₂-inkubatorer kontrollerer standardinkubatorer ikke gasniveauer, hvilket gør dem egnede til generelle anvendelser, hvor præcise atmosfæriske forhold ikke er nødvendige.
Temperaturområde og stabilitet
Det nødvendige temperaturområde afhænger af din anvendelse. De fleste standardinkubatorer arbejder mellem omgivelsestemperatur +5°C og 70°C. Stabilitet og ensartethed er afgørende for at sikre ensartede eksperimentelle forhold.
Kammervolumen og kapacitet
Vælg kammerstørrelse baseret på din prøvegennemstrømning. Større kapaciteter er ideelle til laboratorier med høj volumen, mens kompakte enheder passer til begrænset bordplads.
Luftcirkulationsteknologi
- Naturlig konvektion: skånsom luftstrøm, reducerer udtørring af prøver
- Tvungen luftkonvektion: hurtigere temperaturgenopretning og bedre ensartethed
Kontrol og overvågning
Digitale styringer, alarmer og datalogfunktioner forbedrer pålidelighed og overholdelse af laboratoriestandarder.
| Type | Nøglefunktion | Typisk anvendelse |
|---|---|---|
| Standardinkubator | Kun temperaturkontrol | Mikrobiologi, generel laboratoriebrug |
| CO₂-inkubator | Gas- og fugtighedskontrol | Cellekultur |
| Køleinkubator | Køling og opvarmning | BOD-test, miljøstudier |
Forståelse af disse forskelle hjælper med at sikre, at du vælger det rigtige udstyr til din anvendelse.
Standardinkubatorer anvendes bredt til:
- Vækst af mikrobiologiske kulturer
- Farmaceutiske stabilitetstest
- Kvalitetskontrol af fødevarer og drikkevarer
- Forsknings- og universitetslaboratorier