Om en maske er udstyret med eller uden ventil har ingen indflydelse på beskyttelsesniveauet. Udåndingsventilen øger komforten ved at mindske åndedrætsbesværet og sikre et mere behageligt mikroklima inde i masken. Med en maske med ventil er der også mindre risiko for, at briller dugger til. Til gengæld har masker uden ventil en lavere enhedspris og forhindrer brugeren i at forurene omgivelserne.
Tre-trins guide til valg af det rigtige engangsåndedrætsværn
FFP-åndedrætsværn (Filtering Face Piece), også kaldet partikelmasker, støvmasker eller FFP-masker, hører til kategorien luftrensende åndedrætsværn og yder pålidelig beskyttelse mod partikelforurenende stoffer som støv, røg og aerosoler. Da de er relativt lette, kompakte, nemme at håndtere og kræver minimal vedligeholdelse, anvendes de til mange almindelige formål inden for brancher som bilindustrien, landbruget, byggebranchen, medicinalindustrien, sundhedssektoren, kemikalieindustrien og råvareindustrien.
Engangs-partikelmasker findes i en lang række beskyttelsesniveauer, former og udformninger. Det er afgørende at vælge den rigtige maske for at opnå optimal beskyttelse, da maskerne er designet til specifikke farer. Denne guide hjælper dig med at vælge et engangs-åndedrætsprodukt, der passer bedst til dine anvendelseskrav og det ønskede komfortniveau, i tre trin.
Trin 1: Kend din risiko, og vælg det rigtige beskyttelsesniveau
Du kan finde partikelmasker i de tre beskyttelsesniveauer: FFP1, FFP2 og FFP3. Disse beskyttelsesniveauer angiver maskenes filtereffektivitet og er standardiseret i hele Den Europæiske Union i henhold til EN 149:2001+A1:2009.
Trin 2: Vælg et åndedrætsværn med eller uden udåndingsventil
Trin 3: Vælg en model og serie af FFP-
Sammenfoldelige masker hjælper med at spare plads, når de er foldet sammen. Det kan dog være kompliceret at folde dem ud og justere dem korrekt, hvilket kan føre til fejl i brugen. Derimod er skålformede masker nemme at håndtere, mere modstandsdygtige over for deformation end sammenfoldelige masker og tilbyder større komfort og en sikker pasform.
Standard-serierne tilbyder enkel og effektiv beskyttelse til en overkommelig pris, mens serierne kombinerer forbedret ydeevne med øget komfort. Yderligere funktioner i premium-produkter omfatter bløde tætningsringe til ansigtsstykket, ventiler, justerbare stropper og meget mere. Åndedrætsværn til svejsning yder beskyttelse mod tåge, støv, metalrøg og ozon under svejsning. Der findes også specialåndedrætsværn, der er udstyret med et aktivt kulfilter til at fjerne lugte i forskellige anvendelser, fra svejsning til affaldssortering.
Brug vores interaktive værktøj til at finde det åndedrætsværn, du har brug for, med lethed.