Orbitalshakers
Orbitalshakers er uundværlige laboratorieinstrumenter, der er udviklet til at sikre ensartet og reproducerbar blanding af prøver inden for biovidenskab, kliniske, bioteknologiske og industrielle anvendelser. Uanset om det drejer sig om at understøtte cellekulturvækst, mikropladehåndtering, undersøgelser af proteinekspression eller rutinemæssige laboratoriearbejdsgange, leverer orbitalshakers kontrolleret omrystning for at forbedre prøvernes homogenitet og eksperimenternes konsistens.
Fisher Scientific Channel tilbyder et bredt udvalg af orbitalshakers, herunder kompakte bordmodeller, mikroplade-termoshakers, inkubationsshakers, køleshakers og CO₂-resistente systemer fra de førende mærker Thermo Scientific, Grand Instruments, IKA, Eppendorf, Ohaus, Fisherbrand, Corning og Heathrow Scientific. Med løsninger, der spænder fra let laboratorieblanding til inkubation med høj kapacitet og cellekulturapplikationer, kan brugerne vælge udstyr, der er skræddersyet til deres krav til gennemstrømning, temperaturregulering og beholdere.
Thermo Scientific™ CO₂-resistente shakers
Drag fordel af pålidelig drift døgnet rundt, der er ideel til at holde dine celler i live og i god vækst i dit arbejdsmiljø.
Contec™ Sterile IPA
Fisherbrand™ digital orbitalryster
Den er spækket med avancerede designfunktioner, hvilket gør den til en alsidig rysteapparat, der kan anvendes til et bredt udvalg af forsøgsprotokoller. Rysteapparatet har et hastighedsområde på 20–300 omdrejninger pr. minut i trin på 1 omdrejning pr. minut.
Contec™ Sterile IPA
Grant Instruments™ Thermoshaker med køling til mikrorør og mikroplader
PCMT Termoshaker med variabel hastighed og temperatur samt opvarmning og køling, med valg mellem forskellige blokke til mikrorør og mikroplader: En termoshaker til mikrorør og mikroplader, en kompakt bordinkubator, en ryster til mikrorør og mikroplader.
Contec™ Sterile IPA
Gennemfør din bestilling – fantastiske tilbud
FAQ
Orbitalsrystere skaber en cirkulær bevægelse, der sikrer en ensartet blanding af væsker, kulturer og prøver. De anvendes ofte i laboratorier inden for mikrobiologi, molekylærbiologi, bioteknologi og cellekultur for at forbedre reproducerbarheden og prøvernes ensartethed.
Valget afhænger af beholdertype, lastekapacitet, hastighedsområde, baneomfang og temperaturkrav. Mærkerne Thermo Scientific, Grant Instruments og IKA tilbyder modeller, der spænder fra kompakte bordmodeller til systemer med inkubation og køling.
Arbejdsgange inden for cellekultur kræver ofte inkuberede eller CO₂-resistente orbitalshakers. Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker og Solaris-platformene er designet til at understøtte følsomme anvendelser inden for cellevækst og vedligeholdelse af kulturer.
Orbitalshakers anvendes inden for akademisk forskning, farmaceutisk udvikling, bioteknologiske laboratorier, kliniske testfaciliteter og industrielle kvalitetskontrolmiljøer.
Den orbitale bevægelse sikrer en skånsom og ensartet omrøring, der forbedrer iltoverførslen, reducerer prøvebundfældning og understøtter reproducerbare forsøgsbetingelser på tværs af flere forskellige beholderformater.
Topmærker