UserName
Microplate Readers and Washers
Mikropladelæsere og-vaskere
Opdag Thermo Scientific™ detektionsløsninger.
Er du på udkig efter mikropladelæsere eller -vaskere, så gå på opdagelse i Thermo Scientific™ porteføljen – et omfattende udvalg af pålidelige højtydende systemer til ELISA, cellebaserede assays, kvantificering af nukleinsyrer, proteinanalyse og avanceret forskning.
De fås via Fisher Scientific-kanalen med fuld prisgennemsigtighed, servicesupport og applikationsekspertise.
Multimode-mikropladelæsere
Fleksibel detektion til skiftende forskningsbehov.
Thermo Scientific multimode-mikropladelæsere tilbyder kraftfulde, konfigurerbare detektionsteknologier til at understøtte en bred vifte af assays – fra rutinemæssige fluorescensmålinger til avancerede luminescens- og alfa-baserede applikationer.
Vælg det rette system til din arbejdsgang:
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode-mikropladelæser
Avanceret, fuldt konfigurerbar multimode-detektion til forskningsapplikationer.
En meget fleksibel, modulær platform, der understøtter absorbans-, fluorescens-, luminescens-, tidsopløst fluorescens-(TRF) og AlphaScreen™ teknologier. Designet til laboratorier, der kræver maksimal følsomhed, fleksibilitet og fremtidig skalerbarhed.
Bedst egnet til:
  • Avanceret assay-udvikling
  • TRF- og AlphaScreen™ applikationer
  • Cellebaserede assays og kinetiske arbejdsgange
  • Laboratorier, der kræver dispensere, gaskontrol eller bundlæsning
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Bred assay-kompatibilitet
  • Opgraderbare konfigurationer (modelafhængigt)
  • Intuitiv SkanIt™ software
  • Velegnet til akademisk, bioteknologisk og farmaceutisk forskning
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF multimode-mikropladelæser
Pålidelig, omkostningseffektiv multimode-detektion til rutineapplikationer.
En filterbaseret multimode læser, der kombinerer absorbans, fluorescens og luminescens i et kompakt og brugervenligt system. Ideel til laboratorier, der kører etablerede assays og standardarbejdsgange.
Bedst egnet til:
  • Rutinemæssige fluorescens- og luminescensassays
  • ELISA og grundlæggende forskningsarbejdsgange
  • Budgetbevidste laboratorier med behov for multimode-funktionalitet
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Bred assay-kompatibilitet
  • Opgraderbare konfigurationer (modelafhængigt)
  • Intuitiv SkanIt™ software
  • Velegnet til akademisk, bioteknologisk og farmaceutisk forskning
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader
Absorbans-mikropladelæsere
Robust ydeevne til ELISA og rutinemæssig kvantificering.
Thermo Scientific absorbans-mikropladelæsere leverer pålidelig og reproducerbar ydeevne til ELISA-arbejdsgange og generelle absorbansbaserede assays.
Vælg det rette system til din arbejdsgang:
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh mikropladespektrofotometer
Avanceret absorbansdetektion med øget fleksibilitet.
Et monokromatorbaseret mikropladespektrofotometer med udvidet bølgelængdevalg, valgfri touchscreen-betjening og valgfri kuvettekapacitet. Designet til laboratorier, der kræver større fleksibilitet og bredere assay-kompatibilitet.
Bedst egnet til:
  • Multi-assay miljøer, der kræver bølgelængdefleksibilitet
  • DNA/RNA- og proteinkvantificering i UV-området
  • Laboratorier, der har behov for kuvette-målinger
  • Brugere, der søger en moderne grænseflade og udvidet funktionalitet
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Pålidelige og reproducerbare absorbansmålinger
  • Optimeret til ELISA og biokemiske assays
  • Intuitiv SkanIt™ software til strømlinede arbejdsgange
  • Skalerbare løsninger, der matcher applikationsbehov og budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC mikropladefotometer
Enkel og pålidelig absorbansdetektion til rutinemæssige ELISA-arbejdsgange.
Et kompakt, filterbaseret mikropladefotometer designet til enkle og pålidelige absorbansmålinger. Ideelt til laboratorier, der kører etablerede ELISA-assays og til rutinetest.
Bedst egnet til:
  • Rutinemæssige ELISA-arbejdsgange
  • Endepunkts absorbansmålinger
  • Kvalitetskontrol- og undervisningslaboratorier
  • Brugere, der prioriterer enkelhed og omkostningseffektivitet
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Pålidelige og reproducerbare absorbansmålinger
  • Optimeret til ELISA og biokemiske assays
  • Intuitiv SkanIt™ software til strømlinede arbejdsgange
  • Skalerbare løsninger, der matcher applikationsbehov og budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer
Automatiserede mikropladevaskere
Konsistent og pålidelig vask til ELISA og cellebaserede assays.
Thermo Scientific mikropladevaskere leverer præcis og programmerbar vaskeydelse for at understøtte reproducerbarhed og assay-nøjagtighed.
Thermo Scientific™ Wellwash™ mikropladevasker
Pålidelig og brugervenlig vask til rutinemæssige ELISA-applikationer.
En robust vasker designet til ensartet ydeevne i ELISA-standardarbejdsgange. Tilbyder enkel betjening og pålidelige resultater til laboratorier med fokus på rutinetest.
Bedst egnet til:
  • Rutinemæssig ELISA-vask
  • Standardarbejdsgange med 96-brønds plader
  • Laboratorier, der prioriterer brugervenlighed og pålidelighed
  • Omkostningsbevidste miljøer
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Ensartet og reproducerbar vaskeydelse
  • Justerbare vaskeparametre til forskellige assaybehov
  • Reducerede restvolumener for forbedret assay-nøjagtighed
  • Brugervenlig betjening til effektive arbejdsgange
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa mikropladevasker
Fleksibel vask til større mængder og mere krævende arbejdsgange.
En avanceret vasker, der understøtter både 96- og 384-brønds plader med øget programmerbarhed og fleksibilitet. Designet til laboratorier, der håndterer mere komplekse assays eller større mængder.
Bedst egnet til:
  • 96- og 384-brønds pladeformater
  • Arbejdsgange med større mængder
  • Mere komplekse eller tilpassede vaskeprotokoller
  • Laboratorier, der kræver større fleksibilitet og kontrol
Vigtigste fordele på tværs af sortimentet:
  • Ensartet og reproducerbar vaskeydelse
  • Justerbare vaskeparametre til forskellige assaybehov
  • Reducerede restvolumener for forbedret assay-nøjagtighed
  • Brugervenlig betjening til effektive arbejdsgange
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer
Ofte stillede spørgsmål
Trin 1: Hvilken detektionsmetode har du brug for?
  • Kun absorbans → Udforsk Multiskan™ FC eller Multiskan™ SkyHigh
  • Absorbans + fluorescens + luminescens → Udforsk Varioskan™ ALF
  • Avanceret detektion inklusive TRF eller AlphaScreen™ → Udforsk Varioskan™ LUX
Trin 2: Har du brug for reagensdispensere eller gaskontrol?
  • Ja → Varioskan™ LUX
  • Nej → Varioskan™ ALF eller Multiskan™ modeller
Trin 3: Kører du cellebaserede assays med adhærente celler?
  • Ja → Overvej Varioskan™ LUX (bundlæsningskapacitet)
Laboratorier verden over stoler på Thermo Scientific mikropladelæsere og -vaskere på grund af deres pålidelighed, ydeevne og nemme integration i laboratoriearbejdsgange.
  • Omfattende portefølje
    Fra rutinemæssige absorbansmålinger til avanceret multimode-detektion
  • Skalerbare løsninger
    Systemer velegnede til undervisningslaboratorier, forskningsinstitutter og miljøer med større mængder
  • Intuitiv software
    SkanIt™ software muliggør enkel opsætning af assays, dataindsamling og analyse
  • Service og support
    Understøttet af en global serviceinfrastruktur med serviceaftaler tilgængelige gennem Fisher Scientific-kanalen