Udstyr til opbevaring af flydende nitrogen
Udstyr til opbevaring af flydende nitrogen er afgørende for at opretholde prøveintegriteten i biobanker, kliniske laboratorier, celle- og genterapi, IVF og industriel kvalitetskontrol. Inden for denne kategori kan du vælge mellem bærbare dewarbeholdere, LN2-frysere med høj kapacitet, CryoExtra-opbevaringssystemer, CryoPlus-frysere og CryoBank-hætteglasløsninger med stregkode.
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ bordmodeller til flydende nitrogen
Maksimér kølemiddelbevarelsen med disse bordmodeller til flydende nitrogen, som har indvendige beholdere fremstillet af borosilikat.
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Benchtop Liquid Nitrogen Containers
Thermo Scientific™ Locator™ Plus stativ- og bokssystemer
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i Locator 6 stativ- og bokssystemet, som gør prøveudtagning enkel og minimerer forbruget af flydende kvælstof.
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
Thermo Scientific™ CryoExtra™ højeffektive kryogene opbevaringssystemer med batteribackup, 463 L
Har automatisk temperaturovervågning, mikroprocessorbaseret styring af LN2-niveauet og et indbygget batteribackupsystem, som giver ekstra tryghed for værdifulde prøver.
Contec™ Sterile IPA
Gennemfør din ordre - Gode tilbud
Thermo Scientific™ vandtætte kryohandsker – længde til midt på armen
Håndter prøver fra ultralavtemperaturfrysere og kryogen opbevaring sikkert med Thermo Scientific™ vandtætte kryohandsker. Fås i længder til albuen, til midt på armen og til skulderen.
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Mid-Arm Length
Thermo Scientific™ Nunc™ kryorør til biobanking og cellekultur
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med disse kryorør til biobankning og cellekultur, som fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ TSX-serien af højtydende -30 °C frysere med automatisk afrimning
Thermo Scientific™ TSX-serien højtydende -30 °C frysere med automatisk afrimning er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål ved opbevaring af reagenser, lægemidler, vacciner, biologiske materialer og andre almindeligt anvendte laboratoriematerialer og kliniske materialer såsom primere, siRNA-molekyler og føtalt bovint serum (FBS), der kræver -30 °C.
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance -30°C Auto Defrost Freezers
Ofte stillede spørgsmål
Udstyr til opbevaring af flydende nitrogen omfatter alt fra små Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ dewarbeholdere og beholdere i rustfrit stål til CryoExtra og CryoPlus systemer med høj kapacitet samt Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank hætteglas og Corning isfri kølere. Tilsammen understøtter de håndtering, langtidsopbevaring og biobanking med høj tæthed.
Start med at vurdere dit LN2-forbrug, genopfyldningsfrekvensen og antallet af prøver, der skal opbevares. Små dewarbeholdere egner sig til lejlighedsvise overførsler, mens beholdere på 20-50 l eller CryoExtra og CryoPlus systemer egner sig til kontinuerlig opbevaring. Løsninger fra Thermo Scientific™ og Taylor Wharton tilbyder kapaciteter, der passer til forskellige arbejdsgange.
Til langtidsopbevaring i damp- eller væskefasen af LN2 bør du anvende dedikerede kryohætteglas såsom Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank og Uni rør. Disse hætteglas er fremstillet af robuste materialer, har sikre hætter med indvendigt eller udvendigt gevind og fås i stativformater, der garanterer sikker forsegling, tydelig identifikation og kompatibilitet med automatiserede kryogene systemer.
CryoBank systemer med stregkoder fra Thermo Scientific™ Nunc™ kombinerer 2D-kodede hætteglas i stativer med strukturerede opbevaringslayouts i Thermo Scientific™ CryoExtra™ eller CryoPlus™ systemer. Dette forbedrer prøvesporbarheden, reducerer plukkefejl og forenkler integrationen med LIMS og automatisering, hvilket hjælper biobanker og kliniske laboratorier med at opfylde lovgivningsmæssige krav og kvalitetskrav.
Du kan forbedre sikkerheden ved at bære passende personlige værnemidler (PV), arbejde i godt ventilerede områder og anvende udstyr med niveaumåling eller alarmer, såsom Thermo Scientific™ Locator og CryoExtra™ systemerne. Uddan personalet i håndtering af LN2, mærk beholdere tydeligt, og brug kompatible stativer og bokse for at minimere brud og utilsigtet spild.
Førende mærker