Filtreringsmembranskiver
Filtreringsmembranskiver hjælper laboratorier med opfangelse af partikler, klaring af prøver og standardisering af filtreringsarbejdsgange ved hjælp af pålidelige skiveformater. Denne side fremhæver 15 produkter fra mærkerne Merk, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand og Thermo Scientific med fokus på de mest relevante membranmaterialer, porestørrelser og skivediametre til daglig brug i laboratoriet. 
Sartorius sterile cellulose-nitrat-membranfiltre med gitter, 0,45 μm
Sikr kvalitetskontrol ved mikrobiologisk filtrering. Sartorius’ sterile cellulose-nitrat-membranfiltre med gitter, 0,45 μm, er enkeltpakkede membraner med farvede gitre til kolonitælling, partikelanalyse og mikroskopi.
Contec™ Sterile IPA
Merck Durapore™ membranfiltre 0,45 μm
Anbefales, når maksimal udvinding er afgørende. Durapore™ PVDF-membraner: Porestørrelse på 0,45 μ sikrer høje gennemstrømningshastigheder og høj kapacitet, lave niveauer af ekstraherbare stoffer, bred kemisk kompatibilitet og lav proteinbinding.
Contec™ Sterile IPA
Merck MF-Millipore™ membranfilter 0,45 μm
Udviklet til en bred vifte af analyse- og forskningsformål. MF-Millipore™-membraner af blandet celluloseester med en porestørrelse på 0,45 μm fås i forskellige diametre.
Contec™ Sterile IPA
Køb nu – eksklusive tilbud
Afslut din bestilling – Fantastiske tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Filtreringsmembranskiver anvendes til fjernelse af partikler, klaring af væsker og understøttelse af mikrobiologiske eller analytiske arbejdsgange. På denne side dækker produkterne fra Merck, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand og Thermo Scientific de gængse porestørrelser og skivediametre til rutinemæssig filtrering i laboratoriet.
Vælg porestørrelse ud fra de partikler, der skal tilbageholdes. Større porer er velegnede til hurtigere klaring, mens mindre porer sikrer mere effektiv tilbageholdelse og renere filtrat. Skiverne fra Merck, Cytiva og Sartorius på denne side findes i almindelige laboratoriestørrelser såsom 0,45 µm, 0,22 µm og 0,2 µm.
Siden er opbygget omkring fem førende mærker: Merck, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand og Thermo Scientific. Denne sammensætning giver køberne en overskuelig måde at sammenligne membranmateriale, format og porestørrelse på, uden at de behøver at forlade kategorien for filtreringsmembranskiver.
47 mm-skiver er en praktisk standard til mange bordbaserede filtreringsopsætninger, herunder prøveforberedelse, rutinemæssig klaring og membranbaserede test. Fisherbrand, Merck, Cytiva og Sartorius tilbyder alle 47 mm-skiver her, hvilket gør det nemt at sammenligne dem side om side.
Ved at sammenligne disse mærker kan teams mere effektivt finde produkter, der passer til deres behov med hensyn til ydeevne, format og pris. Merck og Cytiva tilbyder et bredt udvalg af membraner, Sartorius har et stærkt udvalg af skiveformater, Fisherbrand-produkterne er velegnede til rutinemæssig laboratoriebrug, og Thermo Scientific-produkterne supplerer sortimentet med anerkendt filtreringstilbehør og membraner.
Førende mærker