UserName
Filter Units
Filterenheder
Vores udvalg af filterenheder bruges som hjælp til steril prøveklargøring, klaring af medier og vakuumfiltrering. Vil tilbyder en række kvalitetsprodukter fra Thermo Scientific, Corning, Fisherbrand, Sartorius, Merck og Duran.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ sterile engangsfilterenheder med PES-, CN-, SFCA- eller nylonmembraner
Øg filtreringseffektiviteten. PES-membraner og det eksklusive Rapid-Flow-design giver hurtige flowhastigheder og høj produktion samtidig med, at de beskytter mod kontaminering af cellekulturer.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Fisherbrand™ engangsfilterenheder i PES
Øg beskyttelsen af cellekulturprøver med Fisherbrand sterile vakuumfilterenheder til engangsbrug med PES-membraner. Polyethersulfonmembranerne (PES) har lave niveauer af ekstraherbare stoffer og lav proteinbinding og bruges ved steril filtrering og klaring af cellekulturmedier og sera.
    Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
    Corning™ 500 ml vakuumfiltrerings-/opbevaringsflaskesystem
    Vakuumfiltreringssystemer anvender et støttesystem med kvadratisk filtermembran, som øger filtreringshastigheden, med tragt med påtryk til identifikation af membrantype og produktnummer. Systemet består af en polystyrenfiltertragt, der tilsluttes via en adapterring til en aftagelig opbevaringsflaske af polystyren med et separat sterilt polyethylenlåg.
    Corning™ 500 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
    Spar nu - Eksklusive tilbud
    Fuldfør din ordre - Fantastiske tilbud
    Fisherbrand™ membranpumpe
    Med pumpehoveder i kulfiberforstærket PTFE er denne kemikalieresistente vakuumpumpe ideel til applikationer med aggressive opløsningsmidler og sure dampe.
    Sprøjteløse filtre og sprøjtefiltre
    Sprøjtefiltre og sprøjteløse filtre fremstilles almindeligvis af PVDF eller PTFE. De bruges til at filtrere urenheder såsom fine partikler fra små til mellemstore prøvevolumener før brug og er velegnede til både vandige og vandig-organiske prøver.
    Sartorius™ membranfiltre i celluloseacetat
    Ved at kombinere høje flowhastigheder og termisk stabilitet med meget lave adsorptionsegenskaber er disse filtre særdeles velegnede til brug i trykfiltreringsudstyr.
    FAQ
    Vakuumfiltreringsenheder bruger tryk til at trække væske gennem en membran ned i en opsamlingsbeholder, mens flasketopfiltreringsenheder skrues direkte på en flaske til opsamling. Løsninger fra Thermo Scientific Nalgene, Corning, Fisherbrand og Sartorius understøtter hurtig medieforberedelse, steril prøvehåndtering og rutinemæssig klarificering.
    Vælg vakuumenheder til større volumener, viskøse prøver eller højere gennemstrømning. Vælg flasketopenheder, når direkte opsamling i flasken og brugervenlighed er vigtigst. Corning, Fisherbrand og Sartorius tilbyder almindelige laboratorieformater, mens Duran understøtter genanvendelige glasarbejdsgange.
    Brug 0,2 μm til sterilisering af væsker, 0,45 μm til klarificering og 1,0–5,0 μm til præfiltrering. Thermo Scientific Nalgene-, Merck- og Sartorius-filtreringsenheder i serien understøtter medieforberedelse, partikelfjernelse og længere membranlevetid.
    Mange engangsfiltreringsenheder leveres præsteriliserede, især flasketop- og vakuumsystemer fra Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Corning og Sartorius. Kontrollér altid emballagen før brug. Genanvendeligt Duran-glasudstyr og holdere kræver valideret rengøring og sterilisering mellem anvendelser.
    Engangsplastenheder er designet til engangsbrug for at beskytte sterilitet og ydeevne. Genanvendelige glas-, rustfri stål- eller autoklaverbare samlinger kan rengøres og bruges igen, men membraner er ofte stadig til engangsbrug. Duran- og Thermo Scientific-holdere passer til genanvendelige laboratorierutiner.
    Køb efter mærke