Den praktiske guide til valg af de rigtige undersøgelseshandsker til din opgave
At vælge de rigtige handsker til din opgave spiller en afgørende rolle for at beskytte dig mod sundheds- og sikkerhedsrisici. Det store udvalg af produkter kan dog være overvældende. Denne udvælgelsesguide forklarer styrker og svagheder ved hvert materiale og fremhæver andre vigtige faktorer, der kan hjælpe dig med at finde de rigtige handsker til dine opgaver, behov og budget.
Trin 1: Typer af handskematerialer
Forskellige handskematerialer giver forskellige beskyttelsesniveauer mod de farlige stoffer, du kommer i kontakt med. De mest almindelige materialer, der bruges til at fremstille undersøgelseshandsker, er latex, vinyl, nitril og neopren.
Latexhandsker
Latex er fremstillet af naturgummi. Disse handsker er meget populære, da de tilbyder fremragende strækbarhed og god beskyttelse mod farlige stoffer. På grund af deres elasticitet passer de præcist til hånden og tilbyder en optimal pasform og større komfort end alternativer i vinyl og nitril. Ulempen er, at proteinerne fra naturgummi kan udløse allergiske reaktioner. En forholdsvis lille procentdel af sundhedspersonale og patienter lider af latexallergi
Latex Gloves
Nitrilhandsker
Nitril er syntetisk gummi og ligner derfor latex. De sidder godt uden at udløse allergiske reaktioner. Af de fire typer handsker har nitrilhandsker den bedste styrke og punkturmodstand. En anden fordel er, at de også er mere åndbare end vinyl- eller latexhandsker. De er dog også de dyreste.
Nitrile Gloves
Neoprenhandsker
Neopren, også kaldet polychloropren, er ligesom nitril en syntetisk gummi. Neoprenhandsker er meget holdbare og har fremragende modstandsdygtighed over for sollys, vejrpåvirkning og oxidation, hvilket gør dem ideelle til udendørs brug. Den høje fleksibilitet giver en god pasform og en højere bærekomfort, som på ingen måde er ringere end latexhandsker. Sammenlignet med nitrilhandsker har neoprenhandsker en lavere kemisk modstandsdygtighed.
Neoprene Gloves
Sammenligning af handskematerialer
Tabellen giver en hurtig oversigt over styrker og svagheder ved handsker af vinyl, latex, nitril og neopren. Et flueben angiver gennemsnitlig styrke, to flueben angiver middel styrke, og tre flueben angiver overlegen styrke.
EgenskaberVinylLatexNitrilNeopren
Modstandsdygtighed over for punktur, slid og snit√√√√√√√√
Komfort/følsomhed√√√√√√√√√
Kemikalieresistens√√√√√√√
Pasform/fleksibilitet√√√√√√√√
Vejrbestandighed√√√√√√√
Pris pr. enhed$$$$$$$$$
Type 1 latexallergi-+--
Miljøvenlig/nedbrydelig-√√√-
Trin 2: Handsketykkelse
Handsketykkelse er en anden vigtig faktor, når man skal vælge de bedste undersøgelseshandsker. Tyndere handsker giver bedre fleksibilitet, fingerfærdighed og følsomhed, mens tykkere handsker giver mere beskyttelse og er mere holdbare, så de kan holde i flere cyklusser. Tyndere handsker er det bedste valg til medicinske undersøgelser eller helbredsundersøgelser eller til medicinske indgreb. Tykkelsen angives i mil. En mil svarer til en tusindedel af en tomme.
Trin 3: Størrelse og pasform
Det lyder måske trivielt, men det er vigtigt at vælge den rigtige handskestørrelse for at opnå den bedste ydeevne og beskyttelse. At have for store handsker på påvirker ikke kun fingerfærdigheden, men øger også risikoen for infektion/kontaminering. Der kan trænge små partikler eller væske ind i mellemrummet mellem dine hænder og handskerne, og partikler fra dine hænder kan kontaminere prøver og processer. Handsker, der er for små eller for stramme, vil reducere fingerfærdigheden efter kun kort tids brug og hurtigt føre til træthed i hænderne.
Trin 4: Andre nyttige egenskaber
Der er mange andre avancerede funktioner, der forbedrer komforten og kan være gavnlige for dit arbejde, såsom manchetter med rullekant, teksturerede fingerspidser osv. Manchetter med rullekant øger niveauet af beskyttelse mod væskedråber og handskens styrke ved at forhindre, at den ruller ned, mens strukturerede fingerspidser giver et bedre greb om våde og tørre genstande.
Ingen handske er perfekt til alle opgaver. Gennemse vores brede udvalg af undersøgelseshandsker, og brug vores interaktive udvælgelsesværktøj til at finde den, der har de fordele, der bedst passer til din opgave, dine behov og dit budget.
gloves