Mestring af medier til cellekultur
Cellekulturmedier, også kendt som vækstmedier, er en essentiel komponent for en vellykket vækst af celler in vitro. De forsyner cellerne med de essentielle næringsstoffer, proteiner og vækstfaktorer, der er nødvendige for, at de kan vokse og dele sig. Derudover giver de også et passende miljø, hvor cellerne kan trives og forblive sunde.
- Klassiske cellekulturmedier til pattedyrsceller
- Protokoller
- Ofte stillede spørgsmål
Der findes forskellige typer cellekulturmedier, der anvendes til dyrkning af pattedyrceller, hver med forskellige formuleringer og formål. Følgende er nogle almindeligt anvendte eksempler:
- Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): DMEM er et bredt anvendt medium til vækst af en række pattedyrscellelinjer.. Det indeholder glukose, aminosyrer, vitaminer og salte og kan suppleres med serum eller andre vækstfaktorer efter behov.
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium: RPMI 1640 er et andet almindeligt anvendt medium til pattedyrscellekultur. Det er designet til at understøtte væksten af celler afledt fra lymfevæv, såsom B-celler og T-celler.
- Minimum Essential Medium (MEM): MEM er et grundlæggende medium, der indeholder essentielle næringsstoffer, som er nødvendige for væksten af de fleste pattedyrsceller, herunder glukose, aminosyrer, vitaminer og salte.
- Ham's F-12 Medium: Ham's F-12-medium er et næringsrigt medium, der indeholder en række aminosyrer og vitaminer. Det anvendes ofte til vækst af celler, der kræver høje niveauer af næringsstoffer, såsom hybridomaceller.
- Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM): IMDM er et specialiseret medium, der er optimeret til vækst af hæmatopoietiske celler, såsom knoglemarvsceller og lymfocytter.
- DMEM/F-12: DMEM/F-12 er et hybridmedium, der kombinerer fordelene ved både DMEM og Ham's F-12-medium. Det anvendes almindeligvis til dyrkning af forskellige celletyper.
- Medium til neurale stamceller: Medium til neurale stamceller er et specialiseret medium optimeret til vækst og vedligeholdelse af neurale stamceller.
Der findes også mange specialiserede medier designet til specifikke celletyper og anvendelser. Valget af medium afhænger af cellelinjens eller anvendelsens specifikke behov.
Cellekulturtilskud tilsættes til kulturmediet for at understøtte cellevækst, proliferation og differentiering. Almindeligt anvendte tilskud omfatter:
- Føtalt bovint serum (FBS): FBS er det mest almindeligt anvendte tilskud til pattedyrscellekultur. Det indeholder en kompleks blanding af vækstfaktorer, hormoner og andre næringsstoffer, som understøtter cellevækst og proliferation.
- Humant serum: Humant serum kan anvendes som et alternativ til FBS i visse anvendelser, såsom stamcellekultur.
- Bovint serumalbumin (BSA): BSA er et protein, der kan tilsættes til kulturmediet for at forbedre celleadhæsion og vækst.
- Insulin: Insulin er en vækstfaktor, der kan tilsættes til kulturmediet for at fremme celleproliferation.
- Transferrin: Transferrin er et jernbindende protein, der kan tilsættes til kulturmediet for at fremme cellevækst og proliferation.
- Epidermal vækstfaktor (EGF): EGF er en vækstfaktor, der kan tilsættes til kulturmediet for at fremme cellevækst og proliferation.
- Fibroblastvækstfaktor (FGF): FGF er en vækstfaktor, der kan tilsættes til kulturmediet for at fremme cellevækst og proliferation.
- L-Glutamin: L-Glutamin er en aminosyre, der er essentiel for cellevækst og proliferation. Det kan tilsættes til kulturmediet for at understøtte cellevækst.
- Antibiotika og antimykotika: Antibiotika og antimykotika kan tilsættes til kulturmediet for at forhindre bakterie- og svampeforurening.
Valget af tilskud afhænger af celletypens specifikke behov og den tilsigtede anvendelse. Det er vigtigt at optimere koncentrationen af tilskud i kulturmediet for at opnå optimal cellevækst og funktion.
Differentielle cellekulturmedier er en type vækstmedium, der anvendes til at skelne mellem forskellige celletyper baseret på deres morfologi, metabolisme eller andre karakteristika. Det indeholder specifikke komponenter, som tillader vækst af visse celletyper, mens væksten af andre hæmmes, og det indeholder ofte indikatorer, der kan hjælpe med at identificere specifikke celletyper.
Differentielle cellekulturmedier anvendes almindeligvis inden for mikrobiologi til at identificere forskellige bakteriestammer fra en blandet kultur. De kan dog også anvendes i cellekultur til at identificere og studere forskellige celletyper baseret på deres specifikke egenskaber.
For eksempel kan et differentielt cellekulturmedium anvendes til at skelne mellem kræftceller og normale celler. Mediet kan indeholde specifikke komponenter, som tillader vækst af kræftceller, mens væksten af normale celler hæmmes, eller omvendt. Mediet kan også indeholde indikatorer, der kan hjælpe med at identificere den specifikke celletype gennem ændringer i pH eller farveændringer.
Et andet eksempel på differentielle cellekulturmedier er anvendelsen af medier med lavt serumindhold eller serumfrie medier til at inducere differentiering i visse celletyper. Fraværet eller reduktionen af serum kan få cellerne til at differentiere til specifikke celletyper, såsom neuroner eller muskelceller.
Valget af et passende differentielt cellekulturmedium afhænger af cellekulturens specifikke behov og karakteristikaene ved de celler, der undersøges. Det er vigtigt at optimere mediets komponenter og betingelser for at opnå de ønskede resultater.
Et selektivt cellekulturmedium er en type vækstmedium, der indeholder specifikke komponenter, som tillader vækst af visse celletyper, mens væksten af andre hæmmes. Dette opnås ved at tilsætte antibiotika eller andre antimikrobielle stoffer til mediet, som retter sig mod og dræber bestemte typer mikroorganismer.
Selektive medier anvendes almindeligvis inden for mikrobiologi til at isolere og identificere specifikke bakteriestammer fra en blandet kultur. De kan dog også anvendes i cellekultur til at selektere specifikke celletyper eller eliminere uønskede cellepopulationer.
For eksempel kan et selektivt medium anvendes til at dyrke en specifik celletype i en blandet cellepopulation. Mediet kan indeholde antibiotika, som retter sig mod og dræber andre celletyper, så kun den ønskede celletype får mulighed for at vokse og proliferere. Dette kan være nyttigt til isolering og ekspansion af sjældne eller vanskeligt dyrkbare celletyper.
Selektive medier kan også anvendes til at eliminere kontaminerende mikroorganismer fra cellekulturen. For eksempel kan et medium, der indeholder et antimikrobielt stof rettet mod bakterier, anvendes til at eliminere bakteriel kontaminering fra en cellekultur.
Valget af et passende selektivt medium afhænger af cellekulturens specifikke behov samt de mikroorganismer, der skal elimineres eller selekteres. Det er vigtigt at optimere koncentrationen af de selektive stoffer for at undgå toksicitet over for de ønskede celler.
Her er nogle generelle bedste praksisser for cellekultur:
- Oprethold et sterilt miljø: Cellekultur bør udføres i et sterilt miljø for at forhindre kontaminering af cellerne. Brug kabinet med laminært flow eller et biosikkerhedskabinet, og steriliser alt udstyr og alle materialer før brug.
- Følg god aseptisk teknik: God aseptisk teknik er afgørende for at forhindre kontaminering. Bær passende personlige værnemidler, herunder handsker, laboratoriekittel og ansigtsmaske, og undgå at røre ved dit ansigt, hår eller andre ikke-sterile genstande, mens du håndterer celler eller medier.
- Overvåg regelmæssigt cellernes sundhed: Observer regelmæssigt cellevækst, morfologi og levedygtighed for at sikre, at cellerne er sunde og vokser som forventet. Hvis der opdages problemer, skal problemet straks fejlsøges og løses.
- Oprethold optimale dyrkningsforhold: Dyrk celler i det passende medium med de korrekte tilskud og næringsstoffer samt under de rette temperatur-, fugtigheds- og gasforhold for den specifikke celletype.
- Brug korrekte teknikker til håndtering af medier: Opbevar medier ved den passende temperatur, undgå at fryse og optø medier flere gange, og brug sterile teknikker ved forberedelse og håndtering af medier.
- Før detaljerede optegnelser: Før detaljerede optegnelser over dine cellekulturprotokoller, herunder information om cellelinjer, dyrkningsforhold og eventuelle ændringer eller fejlfindingstrin, der er udført. Dette vil hjælpe med at sikre reproducerbarheden af dine resultater og lette fejlfinding, hvis der opstår problemer.
- Brug passende cellekulturbeholdere og overføre celler med passende tæthed: Brug cellekulturbeholdere, der er passende til den specifikke celletype, og overfør cellerne med en passende tæthed for at undgå overvækst eller overfyldning.
At følge disse bedste praksisser kan bidrage til at sikre vellykkede og reproducerbare cellekultureksperimenter.
Mykoplasmakontaminering er et almindeligt problem i cellekultur og kan have en betydelig indvirkning på væksten og adfærden af dyrkede celler. Her er nogle strategier til at forhindre mykoplasmakontaminering i cellekultur:
- Start med mykoplasmafrie celler: Skaf celler fra en pålidelig kilde, og verificér, at de er fri for mykoplasma ved hjælp af en PCR-baseret analyse eller en anden passende metode.
- Brug sterile teknikker: Praktisér god aseptisk teknik ved håndtering af celler, medier og udstyr. Brug et kabinet med laminært flow eller et biosikkerhedsskab, og steriliser alle materialer og alt udstyr.
- Brug antibiotika: Tilsæt antibiotika såsom penicillin-streptomycin til cellekulturmediet for at forhindre bakteriel kontaminering, som kan skabe gunstige forhold for mykoplasmavækst. Vær dog opmærksom på, at antibiotika ikke er effektive mod mykoplasma og faktisk kan maskere mykoplasmakontaminering.
- Overvåg cellekulturer regelmæssigt: Kontroller kulturer ofte for tegn på kontaminering, såsom ændringer i cellemorfologi, vækstrate eller pH. Test regelmæssigt kulturer for mykoplasmakontaminering ved hjælp af en PCR-baseret analyse eller en anden passende metode.
- Sæt kontaminerede kulturer i karantæne: Hvis der opdages mykoplasmakontaminering, skal alle kontaminerede kulturer straks sættes i karantæne, og andet laboratoriepersonale skal informeres for at forhindre yderligere spredning af kontamineringen.
- Dekontaminér laboratoriet: Dekontaminér laboratoriet, herunder alt udstyr, alle overflader og opløsninger, som kan have været i kontakt med mykoplasmakontaminerede celler. Dette kan indebære desinfektion med blegemiddel eller andre passende midler.
- Brug mykoplasmaspecifikke detektionsmetoder: Der findes forskellige metoder til påvisning af mykoplasmakontaminering i cellekultur, herunder PCR-baserede analyser, kulturbaserede analyser og fluorescerende farvning. Brug en passende detektionsmetode til dine specifikke behov.
Ved at implementere disse strategier kan du minimere risikoen for mykoplasmakontaminering og opretholde sunde og pålidelige cellekulturer.
Relaterede produkter
Forberedelse af cellekulturmedier indebærer flere trin for at sikre, at mediet er sterilt og indeholder de nødvendige komponenter til at understøtte cellevækst. Her er en generel protokol til forberedelse af cellekulturmedier:
- Saml de nødvendige ingredienser og det nødvendige udstyr: Før du begynder, skal du samle alle nødvendige komponenter, herunder basismediet, serum eller andre tilskud, antibiotika og andre tilsætningsstoffer. Du skal også bruge en steril bænk eller et kabinet med laminært flow, sterile beholdere, en magnetomrører eller ryster samt et sterilt filter.
- Sterilisér udstyret: Sterilisér alt udstyr og alle beholdere ved hjælp af en autoklave eller en anden passende metode.
- Bland komponenterne: I en steril beholder tilsættes den passende mængde basismedium, hvorefter eventuelle tilskud eller andre tilsætningsstoffer, der kræves til det specifikke cellekultureksperiment, tilsættes. Bland komponenterne grundigt ved hjælp af en magnetomrører eller ryster.
- Sterilisér mediet: Filtrér mediet gennem et 0,22 µm-filter for at fjerne bakterier eller andre kontaminanter. Det kan være nødvendigt at filtrere mediet flere gange for at sikre fuldstændig sterilitet.
- Opbevar mediet: Når mediet er steriliseret, kan det opbevares ved den passende temperatur, indtil det skal anvendes.
Det er vigtigt at opretholde sterile forhold gennem hele processen for at undgå kontaminering af cellekulturen. Arbejd altid i et rent miljø, brug passende beskyttelsesudstyr, og anvend sterilt udstyr ved håndtering af cellekulturmedier og celler. Derudover er det vigtigt at følge producentens instruktioner for det specifikke basismedium og de tilskud, du anvender, da forskellige medier kan have forskellige forberedelsesprotokoller.
Udskiftning af cellekulturmedier indebærer flere vigtige trin for at sikre, at cellerne ikke beskadiges eller kontamineres under processen. Her er en generel protokol til udskiftning af cellekulturmedier:
- Saml det nødvendige udstyr: Før du begynder, skal du samle alt nødvendigt udstyr, herunder sterile medier, sterile pipetter eller en steril serologisk pipette, et sterilt filter, en affaldsbeholder og handsker.
- Forbered det sterile medium: Opvarm det nye cellekulturmedium til stuetemperatur, og steriliser det ved at føre det gennem et 0,22 µm-filter for at fjerne bakterier eller andre kontaminanter.
- Forbered cellerne til medieskift: Fjern det gamle medium fra cellekulturskålen, kolben eller brønden, og skyl forsigtigt cellerne med sterilt PBS eller en anden buffer for at fjerne eventuelle rester af medium eller affald.
- Tilsæt det nye medium: Brug en steril pipette eller serologisk pipette til at tilsætte den passende mængde af det nye medium til cellekulturbeholderen. Vær forsigtig med ikke at forstyrre cellemonolaget, og undgå at introducere luftbobler.
- Bortskaf det gamle medium: Opsaml det gamle medium i en affaldsbeholder til korrekt bortskaffelse.
- Sæt cellerne tilbage i inkubatoren: Når det nye medium er tilsat, sættes cellekulturbeholderen tilbage i inkubatoren, og cellerne får lov til at vokse under passende forhold.
Det er vigtigt at opretholde sterile forhold gennem hele processen for at undgå kontaminering af cellekulturen. Arbejd altid i et rent miljø, brug passende beskyttelsesudstyr, og anvend sterilt udstyr ved håndtering af cellekulturmedier og celler.
Der findes flere populære formuleringer af cellekulturmedier, som anvendes bredt i forskningslaboratorier og bioteknologiske virksomheder.
Det mest populære cellekulturmedium afhænger af den specifikke celletype, der dyrkes, samt de eksperimentelle krav, men nogle af de mest almindeligt anvendte formuleringer omfatter Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, Minimum Essential Medium (MEM), Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) samt Ham's F-12 Nutrient Mixture og F-10 Medium.
Valget af medium afhænger af den specifikke celletype, de eksperimentelle krav samt tilgængeligheden af nødvendige tilskud og andre tilsætningsstoffer.
Hvor ofte du bør udskifte cellekulturmediet afhænger af flere faktorer, herunder typen af celler, der dyrkes, dyrkningsforholdene og formålet med eksperimentet. Generelt anbefales det at udskifte cellekulturmediet mindst én gang hver 2. til 3. dag for at opretholde optimale vækstbetingelser for cellerne.
Hyppigheden af medieskift kan variere afhængigt af celletype og dyrkningsforhold. For eksempel kan nogle celletyper kræve daglige medieskift for at opretholde optimal vækst, mens andre kan tolerere mindre hyppige medieskift. Hvis du dyrker celler i et serumfrit eller serumfattigt medium, kan det desuden være nødvendigt at udskifte mediet oftere for at forhindre næringsstofudtømning.
Det er vigtigt regelmæssigt at overvåge pH og osmolalitet i cellekulturmediet for at sikre, at vækstbetingelserne forbliver optimale. Hvis pH-værdien falder under det anbefalede område, kan det være nødvendigt at udskifte mediet oftere.
Kort sagt afhænger hyppigheden af medieskift af flere faktorer, herunder celletype, dyrkningsforhold og eksperimentelle krav. Som tommelfingerregel anbefales det at udskifte mediet mindst én gang hver 2. til 3. dag for at opretholde optimale betingelser for cellevækst.
Komponenterne i et cellekulturmedium kan variere afhængigt af typen af celler, der dyrkes, og de eksperimentelle forhold. Et typisk cellekulturmedium indeholder dog en afbalanceret blanding af næringsstoffer, vækstfaktorer, aminosyrer, vitaminer og mineraler og kan også indeholde antibiotika eller andre tilsætningsstoffer for at fremme cellevækst og forhindre kontaminering. Følgende er nogle af de vigtigste komponenter i et typisk cellekulturmedium:
- Basissalte: Cellekulturmedier indeholder normalt en blanding af uorganiske salte, såsom natrium, kalium, calcium, magnesium og chlorid, som leverer essentielle ioner til cellevækst og metabolisme.
- Energikilder: Cellekulturmedier indeholder typisk en glukosekilde, såsom D-glukose, som udgør den primære energikilde for cellerne. Nogle celletyper kan også kræve yderligere energikilder, såsom aminosyrer eller fedtsyrer.
- Aminosyrer: Cellekulturmedier indeholder en blanding af essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntese og cellevækst.
- Vitaminer: Cellekulturmedier indeholder typisk en række vitaminer, herunder B12-vitamin, folinsyre og biotin, som er essentielle for mange celleprocesser.
- Vækstfaktorer: Cellekulturmedier kan indeholde specifikke vækstfaktorer, såsom epidermal vækstfaktor (EGF) eller fibroblastvækstfaktor (FGF), som kan stimulere væksten og proliferationen af specifikke celletyper.
- Hormoner: Nogle cellekulturmedier kan indeholde hormoner, såsom insulin, som kan fremme cellevækst og differentiering.
- Serum: Mange cellekulturmedier indeholder serum, som stammer fra animalsk blod og indeholder en kompleks blanding af vækstfaktorer, hormoner og andre næringsstoffer, der kan understøtte cellevækst og differentiering.
- Antibiotika og antimykotika: Cellekulturmedier kan indeholde antibiotika eller antimykotika, såsom penicillin-streptomycin eller amphotericin B, som kan hjælpe med at forhindre bakterie- eller svampekontaminering eller andre former for kontaminering.
- Buffere: Cellekulturmedier indeholder buffere, såsom HEPES eller bicarbonat, som hjælper med at opretholde mediets pH inden for et snævert interval og stabilisere mediet mod ændringer i surhedsgrad.
Kort sagt indeholder et typisk cellekulturmedium en kompleks blanding af næringsstoffer, vækstfaktorer, aminosyrer, vitaminer og mineraler samt andre tilsætningsstoffer, som er designet til at understøtte væksten og proliferationen af specifikke celletyper.
En farveændring i cellekulturmediet kan indikere flere forskellige ting afhængigt af konteksten og typen af medium, der anvendes. Her er nogle mulige forklaringer:
- Ændring i pH: Nogle cellekulturmedier indeholder pH-indikatorer, som skifter farve, når mediets pH ændrer sig. Hvis mediet får en anden farve, kan det betyde, at pH-værdien har ændret sig, hvilket kan indikere et problem med dyrkningsforholdene eller selve mediet.
- Kontaminering: Hvis mediet ændrer farve og bliver uklart eller grumset, kan det være et tegn på bakterie- eller svampeforurening. I dette tilfælde kan farveændringen være ledsaget af en ændring i lugt eller synlige kolonier i mediet.
- Kemisk reaktion: Visse komponenter i cellekulturmedier kan gennemgå kemiske reaktioner, som får dem til at ændre farve. For eksempel kan phenolrødt i nogle medier reagere med forbindelser produceret af cellerne selv, hvilket resulterer i en farveændring.
- Næringsstofforbrug: Hvis cellerne i kulturen vokser og deler sig aktivt, vil de forbruge næringsstoffer fra mediet. Over tid kan dette få mediet til at ændre farve, efterhånden som næringsstofferne opbruges.
Det er vigtigt at bemærke, at en farveændring alene ikke altid indikerer et problem. Det er dog et tegn på, at noget har ændret sig i kulturen eller mediet, og bør undersøges nærmere for at sikre, at cellerne er sunde og vokser korrekt.
Hvor længe cellekulturmedier kan opbevares afhænger af flere faktorer, herunder mediets sammensætning, opbevaringsforholdene og den tilsigtede anvendelse af mediet. Generelt kan cellekulturmedier opbevares i flere uger til flere måneder, før de skal udskiftes. Det er dog vigtigt at følge producentens anbefalinger og overvåge mediet for tegn på forringelse.
Mediets sammensætning kan påvirke dets stabilitet og holdbarhed. For eksempel kan medier, der indeholder serum eller andre animalske komponenter, have en kortere holdbarhed end serumfrie medier, da disse komponenter kan blive nedbrudt over tid og udgøre en potentiel kilde til kontaminering.
Opbevaringsforholdene kan også påvirke mediets stabilitet. Cellekulturmedier bør opbevares ved passende temperatur- og fugtighedsniveauer for at forhindre fordampning, kontaminering eller forringelse. Det anbefales at opbevare medier ved 2-8 °C, beskyttet mod lys, og undgå fryse- og optøningscyklusser, da disse kan påvirke mediets ydeevne.
Det er også vigtigt at overvåge mediet for tegn på forringelse, såsom ændringer i pH, farve eller klarhed eller tilstedeværelsen af mikrobiel vækst. Medier, der viser tegn på forringelse, bør kasseres og erstattes med frisk materiale.
Kort sagt kan holdbarheden af cellekulturmedier variere afhængigt af mediets sammensætning, opbevaringsforholdene og den tilsigtede anvendelse af mediet. Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger og overvåge mediet for tegn på forringelse for at sikre optimal ydeevne og reproducerbarhed af cellekulturforsøg.
Begreberne "cellekulturmedier" og "cellekulturmedium" bruges ofte i flæng til at beskrive de næringsrige opløsninger, der anvendes til at understøtte vækst og proliferation af celler in vitro. Strengt taget er der dog en forskel mellem de to begreber.
"Cellekulturmedium" henviser typisk til en specifik formulering af næringsstoffer, vækstfaktorer og andre komponenter, der anvendes til at understøtte vækst og proliferation af en bestemt celletype. Der findes for eksempel mange forskellige typer cellekulturmedier, som er specifikt formuleret til vækst af forskellige celletyper, såsom DMEM til fibroblaster eller RPMI 1640 til lymfocytter. Hvert medium er optimeret til at give de optimale betingelser for vækst af den specifikke celletype.
"Cellekulturmedier" er et mere generelt begreb, der henviser til den samlede kategori af opløsninger, der anvendes til cellekultur, herunder både selve cellekulturmediet og eventuelle tilskud, der kan tilsættes til mediet. For eksempel kan et cellekulturmediekit indeholde et cellekulturmedium, serum, antibiotika og andre tilskud.
Kort sagt henviser "cellekulturmedium" typisk til en specifik formulering af næringsstoffer og tilskud designet til vækst af en bestemt celletype, mens "cellekulturmedier" mere bredt henviser til den overordnede kategori af opløsninger, der anvendes til cellekultur, herunder både cellekulturmediet og eventuelle tilsatte tilskud.