nginx
Resultatets Sikkerhed Biovidenskab
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
April 2026 | 2 min læsetid | Af: Applied Biosystems
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
Applied Biosystems™ PowerFlex™ termocykleren kombinerer den dokumenterede pålidelighed og ydeevne, som forskere forventer af vores instrumenter, med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner designet til nutidens laboratoriearbejdsgange.
Enestående ydeevne, kompatibilitet og produktivitet
Med udgangspunkt i vores velkendte innovationsevne udnytter PowerFlex termocykleren den nyeste blokteknologi og tilslutningsmuligheder for at balancere høj ydeevne med enestående brugervenlighed. Disse innovationer muliggør hurtigere rampetider, større termisk nøjagtighed og ensartethed samt en intuitiv grænseflade til nem opsætning og overvågning af protokoller.
Nem temperatur­optimering
PowerFlex termocykleren har Applied Biosystems VeriFlex™ blokteknologi, som anvender flere Peltier-elementer til at optimere PCR-temperaturen med høj præcision. VeriFlex-blokke muliggør fin temperaturkontrol ved hjælp af seks uafhængigt styrede zoner, hvilket muliggør præcis optimering og højere PCR-succesrater.
Uafhængig styring
Med et 3 × 32-brønds blokformat kan hver blok styres separat (så flere brugere kan anvende instrumentet samtidig uafhængigt af deres protokoller, eller én bruger kan opsætte tre forskellige protokoller for at øge laboratoriets produktivitet).
Simuleringstilstand
Simuleringstilstand gør det muligt at køre protokoller under de samme forhold som en anden termocykler. Dette minimerer behovet for at genoptimere protokoller ved overgang til en ny enhed.
Sikker fjernadgang
Thermo Fisher™ Connect-platformen muliggør sikker fjernadgang når som helst og hvor som helst fra en mobil enhed eller en stationær computer. Platformen giver dig mulighed for at designe og dele protokoller, downloade eksperimentrapportfiler, planlægge en instrumentkørsel eller kontrollere kørselsstatus eksternt. Adgangen er sikker, privat og tilgængelig på alle cloud-aktiverede instrumenter.
SmartHelp
Med SmartHelp-funktionen kan henvendelser om service eller teknisk support sendes direkte fra termocykleren. Logfiler og kørselsoversigt kan vedhæftes automatisk, hvilket muliggør hurtigere diagnosticering og afhjælpning af problemer.
Pålidelighed
Komponenter, der anvendes til fremstilling af vores termocyklere, skal bestå strenge tests for gentagne belastningseffekter og miljøtolerance (herunder lave og høje temperaturer og luftfugtighed) samt stød- og vibrationstest i henhold til International Safe Transit Association (ISTA)-standarder.
Højkapacitetsarbejdsgange
PowerFlex termocykleren er konstrueret med avanceret blokdesign for at muliggøre integration i automatiserede arbejdsgange. Den understøtter en bred vifte af plastforbrugsvarer, fra enkelte rør til plader med halv og fuld ståkant, hvilket giver fleksibilitet på tværs af formater og PCR-arbejdsgange. Dens præcise temperatur, variation i blokformater og kompatibilitet med fuldt skirtede plader gør den ideel til højkapacitetsapplikationer.