UserName
Bæredygtighed Laboratorieudstyr
Grønnere for hver omdrejning
November 2026 | 3 min. læsetid | af: Ohaus
Grønnere for hver omdrejning
Ansvarlig køling med OHAUS universalcentrifuger
OHAUS går forrest inden for bæredygtigt laboratorieudstyr ved at omstille Frontier 5000-centrifugeserien til R290 – et naturligt propanbaseret kølemiddel. Denne ændring understøtter globale "Green Lab"-initiativer og reducerer miljøpåvirkningen betydeligt uden at gå på kompromis med den høje ydeevne, du forventer.
Denne omstilling blev oprindeligt igangsat af lovgivning, specifikt den europæiske F-gasforordning 2024/573 og reglerne under det amerikanske miljøbeskyttelsesagenturs (EPA) Significant New Alternatives Policy (SNAP), som har til formål gradvist at reducere brugen af kølemidler med et højt globalt opvarmningspotentiale, såsom R452A, og kræve anvendelse af klimavenlige alternativer som R290.
Selvom tilsynsmyndighederne har forlænget implementeringsfristerne for at give producenterne mere tid, har OHAUS valgt en proaktiv tilgang ved at opfylde de oprindelige strengere krav før tid. Det betyder, at du fra 2026 får adgang til avanceret, miljøansvarlig køleteknologi til centrifuger, længe før de kommende lovkrav træder i kraft.
Sikkerhed, du kan stole på
Din sikkerhed er vores prioritet. Frontier 5000-kølecentrifugerne anvender hermetisk lukkede systemer, der fuldt ud overholder sikkerhedskravene i IEC 61010-2-011 om sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug, som er den internationale sikkerhedsstandard for laboratorieudstyr, der anvender brændbare kølemidler som R290. Dette sikrer maksimal beskyttelse af operatøren – selv i usandsynlige situationer som rotorfejl eller antændelsesrisici – og giver dig tryghed samtidig med en fremragende miljømæssig ydeevne.
Miljøpåvirkningen, du kan måle
99 % reduktion af miljøpåvirkningen
R290 er et af de mest bæredygtige kølemidler, der findes i dag. Ifølge den sjette vurderingsrapport (2022) fra FN's klimapanel (IPCC) er propans globale opvarmningspotentiale (GWP) helt nede på 0,02.
For at sætte dette i perspektiv definerer det globale opvarmningspotentiale (GWP) et stofs relative opvarmningseffekt sammenlignet med kuldioxid (CO₂), der fungerer som reference med et GWP på 1. Denne værdi måler miljøpåvirkningen over en bestemt periode - normalt 100 år for kølemidler. Et GWP på næsten nul bekræfter, at R290 har en ubetydelig indvirkning på klimaet sammenlignet med traditionelle alternativer.
Frontier Chart
Du behøver ikke at vælge mellem bæredygtighed og ydeevne:
Forbedret energieffektivitet - Optimeret kølesystem for lavere energiforbrug.
Bedre køleydelse - Testet for at sikre en identisk brugeroplevelse og pålidelighed.
Omstilling af hele produktporteføljen - Hele Frontier 5000-serien af kølecentrifuger - ikke kun udvalgte modeller.
En del af en større forandring
Støtte til fremtidens Green Lab-praksis:
Laboratorier vurderes i stigende grad ud fra bæredygtighedsindikatorer, energieffektivitet og initiativer til reduktion af CO₂-udledning. Valget af Frontier 5000-centrifuger med R290 hjælper med at:
  • Reducere emissioner
  • Understøtte forpligtelser inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) samt virksomheders sociale ansvar (CSR)
  • Fremtidssikre investeringer i udstyr
Læs mere her.
Få bedre kapacitet i laboratoriet, samtidig med at du reducerer dit energiaftryk!