Antistoffer er blandt de mest anvendte værktøjer inden for biovidenskabelig forskning, hvilket gør antistofkvaliteten afgørende for at generere pålidelige eksperimentelle data. I takt med at forskningen i stigende grad fokuserer på reproducerbarhed og dataintegritet, vælger mange forskere rekombinante antistoffer, fordi de leverer ensartet ydeevne, pålidelig forsyning og høj specificitet, samtidig med at de eliminerer den variation, der er forbundet med traditionel antistofproduktion. Rekombinante antistoffer produceres desuden ved hjælp af dyrefrie ekspressionssystemer, hvilket understøtter mere bæredygtige og etiske forskningsmetoder.
Hvad er rekombinante antistoffer?
Rekombinante antistoffer produceres i laboratoriet ud fra definerede DNA-sekvenser, hvilket muliggør ensartet specificitet, ydeevne og reproducerbarhed på tværs af produktionslots. I modsætning til traditionelle monoklonale antistoffer, der produceres fra hybridomceller, udtrykkes rekombinante antistoffer in vitro, hvilket eliminerer cellelinjedrift og reducerer variation mellem batcher.
Da de er genetisk modificerede, kan rekombinante antistoffer optimeres til at give forbedret sensitivitet og ydeevne. De fås i en række formater, herunder oprensede og konjugerede antistoffer, med grundstrukturer fra flere arter, isotyper og genetisk modificerede varianter til understøttelse af forskellige forskningsapplikationer.
Fire grunde til at skifte til rekombinante antistoffer
Dokumenteret specificitet
Invitrogen™ antistoffer gennemgår omfattende avanceret verificering ved hjælp af metoder som knockout, knockdown, relativ ekspression og cellebehandlingsstudier for at bidrage til at sikre målspecifik detektion og minimere off-target-binding. Thermo Fisher Scientific tilbyder en af branchens største porteføljer af avancerede verificerede antistoffer.
Høj sensitivitet og ydeevne
Invitrogen rekombinante antistoffer er udviklet til at give bedre sensitivitet og samtidig opretholde fremragende specificitet. Stærkere signalintensitet hjælper med at detektere proteiner med lav forekomst og understøtter anvendelser såsom western blot, immunfluorescens, flowcytometri og immunhistokemi.
Reproducerbarhed, du kan stole på
Definerede DNA-sekvenser eliminerer hybridomdrift, hvilket bidrager til at sikre ensartet ydeevne fra lot til lot. Forskere kan trygt gentage eksperimenter over måneder eller år uden bekymring for ændringer i antistoffernes adfærd.
Alsidighed og skalerbarhed
Vælg mellem Invitrogen rekombinante antistoffer i flere arter, isotyper, genetisk modificerede Fc-grundstrukturer og oprensede eller konjugerede formater. Rekombinante produktionsmetoder muliggør også fremstilling i stor skala.
Hvorfor vælge Invitrogen rekombinante antistoffer?
Thermo Fisher Scientific tilbyder en af branchens bredeste porteføljer af rekombinante antistoffer, understøttet af årtiers ekspertise inden for antistoffer. Med omfattende fagfællebedømte publikationer, avanceret verificering, flere genetisk modificerede formater og en garanti for antistoffers ydeevne hjælper Invitrogen rekombinante antistoffer forskere med trygt at bevæge sig fra opdagelse til translationel forskning.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen mellem rekombinante og monoklonale antistoffer?
Rekombinante antistoffer produceres ud fra definerede DNA-sekvenser i ekspressionssystemer, hvilket muliggør ensartet kvalitet og ydeevne. Traditionelle monoklonale antistoffer genereres fra hybridomcellelinjer, som med tiden kan medføre variation på grund af cellelinjedrift.
Hvad er forskellen mellem native og rekombinante antistoffer?
Native antistoffer produceres naturligt af immunceller i en organisme, mens rekombinante antistoffer udvikles in vitro ud fra kendte gensekvenser for at muliggøre præcis kontrol over struktur, specificitet og reproducerbarhed.
Hvad er de funktionelle anvendelser af rekombinante antistoffer?
Rekombinante antistoffer anvendes i vid udstrækning inden for diagnostik, behandling og forskning, hvor pålidelighed og ensartethed mellem batcher er vigtigt, herunder immunoassays, flowcytometri, billeddannelse og targetverificering.