UserName
Bæredygtighed Lab Equipment
Energieffektive frysere og deres rolle i at reducere laboratoriers CO₂-aftryk
Februar 2026 | 5 min. læsning
Energieffektive frysere og deres rolle i at reducere laboratoriers CO₂-aftryk
Laboratorier er blandt de mest energikrævende miljøer i moderne forskning. Mens højprofilerede instrumenter og ventilationssystemer ofte tiltrækker sig opmærksomhed, fungerer en af de største bidragydere til laboratoriers energiforbrug kontinuerligt og ofte ubemærket: køleopbevaring. Ultra-lavtemperaturfrysere, der arbejder ved -80 °C, kan forbruge lige så meget elektricitet som en gennemsnitlig husstand om året – et resultat, der understøttes af internationale energivurderinger af forskningsinfrastruktur (International Energy Agency, 2024, "Energy Efficiency 2024" , https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2024).
Efterhånden som bæredygtighedsforpligtelser får større betydning i den akademiske verden, sundhedssektoren og industrien, er laboratorier under pres for at reducere deres miljøpåvirkning, uden at det går ud over prøvernes tilstand eller den videnskabelige kvalitet. Energieffektive frysere er blevet en af de mest effektive måder at imødekomme denne udfordring på.
Hvorfor laboratoriefrysere bruger så meget energi
Ultra-lavtemperaturfrysere er designet til at opretholde ekstremt stabile forhold døgnet rundt. Ældre modeller anvender ofte kompressorer med fast hastighed og forholdsvis ineffektive isoleringsmaterialer. Derfor forbruger de store mængder elektricitet og afgiver en betydelig mængde varme til omgivelserne i laboratoriet.
Denne overskydende varme øger belastningen på bygningens ventilations- og klimaanlæg og skaber dermed en sekundær energibyrde. En detaljeret analyse af laboratoriers energiforbrug har identificeret køleopbevaring som en af de største bidragydere til elforbruget i bygninger, hvor der foregår biomedicinsk forskning, og kan nogle steder udgøre op til 10 procent af det samlede elforbrug i laboratoriet (My Green Lab, 2024, "The Hidden Energy Cost of Cold Storage", https://mygreenlab.org/resources/energy).
Teknologiske fremskridt inden for design af energieffektive frysere
Som reaktion på stigende energipriser og bæredygtighedsmål har fryseteknologien udviklet sig markant. Moderne ultra-lavtemperaturfrysere anvender i stigende grad kompressorer med variabel hastighed, som justerer køleydelsen efter det aktuelle behov og dermed reducerer unødvendigt energiforbrug.
Forbedringer inden for isoleringsteknologi spiller også en central rolle. Vakuumisolerede paneler reducerer varmeoverførslen drastisk sammenlignet med traditionel skumisolering, hvilket gør det muligt for fryserne at opretholde de indvendige temperaturer med lavere energiforbrug. Test under ENERGY STAR-programmet viser, at certificerede ultra-lavtemperaturfrysere kan bruge op til 40 procent mindre energi end ældre, ikke-certificerede modeller (ENERGY STAR, 2024, "ENERGY STAR Program Requirements for Laboratory Grade Freezers", https://www.energystar.gov/products/recent_program_updates/low-temperature-freezer-technology-and-energy-efficiency).
Valget af kølemiddel påvirker desuden miljøpåvirkningen. Traditionelle hydrofluorcarbon-kølemidler har et højt potentiale for global opvarmning, mens nyere hydrocarbonbaserede alternativer tilbyder forbedret effektivitet med betydeligt lavere klimaaftryk, som beskrevet i europæiske retningslinjer om fluorholdige drivhusgasser (Europa-Kommissionen, 2024, "Fluorinated Greenhouse Gases",  https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases_en).
Optimering af fryserens temperaturindstillinger
Ud over selve udstyrets design har driftsmæssige beslutninger stor indflydelse på energiforbruget. Et af de mest effektive tiltag er at justere temperaturindstillingen på ultra-lavtemperaturfrysere fra -80 °C til -70 °C, hvor det er videnskabeligt forsvarligt.
Flere studier bekræfter, at mange biologiske prøver, herunder DNA, RNA og proteiner, forbliver stabile ved -70 °C ved langtidsopbevaring. En fagfællebedømt gennemgang i Nature Methods konkluderede, at prøverne holdes intakte for de fleste molekylærbiologiske anvendelser ved den højere temperatur, samtidig med at energibehovet reduceres markant (ScienceDirect, 2024, "Examining the stability of viral RNA and DNA in wastewater: Effects of storage time, temperature, and freeze-thaw cycles",  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135424007802.)
Uafhængige studier og tekniske vurderinger af ultra-lavtemperaturfrysere viser desuden, at en forhøjelse af temperaturindstillingen (for eksempel fra -80 °C til -70 °C) kan reducere energiforbruget betydeligt og mindske belastningen på kompressoren, hvilket kan bidrage til en længere levetid for udstyret (Thermo Fisher Scientific, 2025, "ULT freezers: Beyond the specifications", https://www.thermofisher.com/blog/anz-science-news/ult-freezers-beyond-the-specifications).
Bæredygtighedsfordele ud over elbesparelser
Et lavere elforbrug reducerer udledningen af drivhusgasser direkte, især i områder, hvor elproduktionen er baseret på fossile brændstoffer. Bæredygtighedsfordelene rækker dog videre end dette.
En reduceret varmeafgivelse mindsker kølebelastningen på laboratoriets varme-, ventilations- og airconditionsystemer, som er blandt de mest energikrævende komponenter i forskningsbygninger. Frysere med bedre driftssikkerhed reducerer desuden risikoen for tab af prøver og forhindrer dermed gentagelse af eksperimenter, der kræver ekstra reagenser, forbrugsstoffer og energi.
Fra et livscyklusperspektiv er moderne frysere designet til længere levetid og bedre vedligeholdelsesmuligheder. International Institute for Sustainable Laboratories fremhæver udstyrets levetid som en afgørende faktor for at reducere den samlede miljøpåvirkning fra forskningsinfrastruktur (International Institute for Sustainable Laboratories, 2024, "Best Practices for Sustainable Laboratories", https://www.i2sl.org/about).
Økonomiske og driftsmæssige overvejelser
Selvom energieffektive frysere ofte indebærer en højere indledende investering, viser analyser af de samlede ejeromkostninger konsekvent langsigtede økonomiske fordele. Lavere eludgifter, færre nedbrud og reducerede vedligeholdelseskrav resulterer typisk i tilbagebetalingstider på tre til fem år, afhængigt af energipriser og anvendelsesmønstre (Mayo Clinic, 2025, "Replacing freezers leads to energy and cost savings", https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/mayo-clinic-replacing-freezers-leads-energy-and-cost-savings).
For mange organisationer indgår opgradering af frysere nu som en del af bredere, bæredygtighedsdrevne indkøbsstrategier, der er tilpasset institutionelle klimamål.
Fryseradministration som en del af en bredere bæredygtighedsstrategi
Teknologi alene er ikke tilstrækkelig til at opnå meningsfulde reduktioner i laboratoriers CO₂-aftryk. Effektive fryseradministrationsprogrammer kombinerer energieffektivt udstyr med bedre organisering, rutinemæssig vedligeholdelse og brugerinddragelse.
Regelmæssige lagergennemgange hjælper med at identificere forældede prøver og udstyr, der ikke bruges i tilstrækkelig grad, og som kan tages ud af drift. Rengøring af kondensatorfiltre og sikring af tilstrækkelig luftcirkulation omkring fryserne forbedrer ydeevnen. Adfærdsændringer, såsom at minimere døråbninger og organisere prøver tydeligt, reducerer yderligere energispild (University of Washington, 2025, "Ultra-low temperature freezers", https://sustainability.uw.edu/green-laboratory/freezers).
Energieffektive frysere i konteksten af bæredygtige laboratorier
Optimering af køleopbevaring har størst betydning, når den integreres i en bredere bæredygtighedsramme, der omfatter effektiv ventilation, ansvarligt indkøb af forbrugsvarer og digital lagerstyring.
Energieffektive frysere fungerer derfor både som en teknisk løsning og som et kulturelt indgangspunkt til mere bæredygtig laboratoriedrift.
Konklusion
Energieffektive frysere viser, at der kan opnås betydelige bæredygtighedsgevinster i laboratoriet, uden at gå på kompromis med den videnskabelige kvalitet. Ved at kombinere moderne fryseteknologi med evidensbaserede driftspraksisser kan laboratorierne opnå en markant reduktion af energiforbruget, lavere CO₂-udledning og bedre arbejdsmiljø.
I takt med stigende forskningsaktivitet i hele verden vil ansvarlig håndtering af køleopbevaring spille en stadig vigtigere rolle i at muliggøre bæredygtig videnskab.