AI i laboratoriet: Former fremtiden for forskning og drift
Januar 2026 | 4 min. læsning
AI i laboratoriet: Former fremtiden for forskning og drift
Kunstig intelligens (AI) bevæger sig hurtigt fra teori til praksis og er ved at blive et stærkt værktøj for laboratorier. Fra at automatisere gentagne opgaver til at afdække ny indsigt er AI ved at ændre, hvordan laboratorierne arbejder i dag – og gør klar til store forandringer i de kommende år.
AI i laboratorier i dag
AI forbedrer allerede effektivitet, nøjagtighed og produktivitet i mange laboratorier. Nuværende anvendelsesområder omfatter:
1. Smartere dataanalyse
  • Hurtig behandling af komplekse datasæt, fra genetiske sekvenser til resultater af diagnostiske billeder
  • Opdagelse af subtile mønstre og afvigelser, som mennesker kan overse
  • Eksempel: Coscientist-projektet bruger GPT-4 til at planlægge og udføre kemiske eksperimenter, herunder reaktionsoptimering.[1]
2. Automatisering af arbejdsgange
  • AI-drevne robotter, der justerer pipettering i realtid
  • Smarte lagerstyringssystemer, der forudsiger, hvornår varelageret vil være ved at være tomt
  • Planlægningssoftware, der optimerer brug af instrumenter
  • Case study: AI-drevne visuelle computersystemer anvendes allerede til at forbedre kvalitetskontrol af pipettering og understøtte automatiserede robotter. [2]
3. Prædiktiv vedligeholdelse
  • Overvågning af instrumenter for at identificere tidlige tegn på slitage eller kalibreringsafdrift
  • Reducering af nedetid og forbedring af driftssikkerhed
  • Case study: Luxoft udviklede et laboratorieovervågningssystem med visuel computerkontrol, der kan opdage forkert placering eller drift, og som advarer personalet og reducerer dyre manuelle inspektioner. [3]
Hvad der er i støbeskeen
AI-drevet eksperimentdesign
  • AI vil ikke kun analysere resultater, men også anbefale eksperimenter, herunder forudsagte udfald og kontrolforhold.
  • Eksempel: Coscientist-projektet viser endnu en gang, hvordan store sprogmodeller kombineret med automatisering kan designe og køre eksperimenter. [1]
Digitale laboratorietvillinger
  • Fuldt forbundne systemer, der sammenkæder udstyr, prøver og data
  • Sporing i realtid og virtuel modellering af eksperimenter.
  • Review: Fuller et al. fremhæver, hvordan digitale tvillinger kan revolutionere laboratorieovervågning, overholdelse af forskrifter og rapportering. [4]
Naturlige sproggrænseflader
  • Interaktion med laboratoriesystemer ved blot at tale eller skrive:
    • “Planlæg en PCR-kørsel til tirsdag.”
    • “Vis mig analyseresultaterne fra i går”
  • Forskning i naturlige sproggrænseflader til databaser viser stor fremgang, hvilket gør dette stadig mere realistisk. [5]
Accelereret lægemiddeludvikling
  • Hurtigere identifikation af lovende forbindelser
  • Effektiv screening af store biblioteker
  • Eksempel: Et AI-drevet “virtuelt laboratorium” designede for nylig nye SARS-CoV-2-nanostoffer, hvilket viser styrken ved AI i lægemiddeludvikling. [6]
Muligheder og udfordringer
Muligheder
  • Øget effektivitet og hastighed
  • Færre menneskelige fejl
  • Omkostningsbesparelser over tid
  • Større potentiale for nye opdagelser.
Udfordringer
  • Databeskyttelse og cybersikkerhed
  • Behov for uvildige data af høj kvalitet
  • Forhåndsinvestering i infrastruktur
  • Træning, forandringsledelse og tillid til AI-resultater.
Tillid og gennemsigtighed er afgørende. Forklarlig AI (XAI, Explainable AI) er afgørende for accept. [2]
Der er fortsat regulatoriske og etiske spørgsmål, især omkring datadeling i digitale tvillinger og AI i biomedicinsk forskning. [4]
Forbered dit laboratorium
Start med et stærkt fundament for at få mest muligt ud af AI:
  • Fokusér på datakvalitet – Pålidelige, rensede data er afgørende.
  • Opkvalificér dit team – Sørg for, at alle forstår mulighederne og begrænsningerne ved AI.
  • Start i det små – Pilotprojekter kan demonstrere værdi, før I skalerer.
  • Planlæg overholdelse af regler – Tænk etik, databeskyttelse og forskrifter ind tidligt.
Hvor vi kan være på vej hen
AI er i gang med at forvandle laboratorier til forbundne, intelligente økosystemer, hvor rutineopgaverne er fuldt automatiserede, og forskerne kan fokusere på innovation. Laboratorier, der handler nu, kan være på forkant - og gå forrest i den næste æra af videnskabelige gennembrud.
Referencer
  1. Lee, A. A. et al. Autonomous chemical research with large language models. Nature, 2023.
  2. D’Addona, D. M. et al. Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications: Key Components, Trustworthiness, and Future Trends. MDPI Machines, 2021.
  3. Luxoft. Enabling predictive maintenance in the laboratory – Case Study. Luxoft, 2024.
  4. Fuller, A. et al. Digital Twins: State of the Art Theory and Practice, Challenges, and Open Research Questions. Computers in Industry, 2020.
  5. Li, F. et al. Natural Language Interfaces for Databases. VLDB Journal, 2023.
  6. Hesslow, D. et al. The Virtual Lab of AI agents