accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3PNCH3H3CCH3CH3H3C

CAS RN 932710-63-9

IUPAC Navn: 4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline
Synonymer: 4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline
Molekylvægt (g/mol): 265.38
Molekylformel: C16H28NP
InChi Key: IQTHEAQKKVAXGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)