CAS RN 925913-14-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
R-Perindopril Diketopiperazine, TRC
CAS: 925913-14-0 Molekylær formel: C19H30N2O4 Molekylvægt (g/mol): 350.45 Synonym: Ethyl (alphaR,3S,5aS,9aS,10aS)-decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-propylpyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetate,(alphaR,3S,5aS,9aS,10aS)-Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-propyl-ethyl Ester IUPAC navn: ethyl (2R)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]pentanoate SMIL: CCC[C@@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)OCC