accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHONOClNO

CAS RN 913534-05-1

IUPAC Navn: 7-chloro-N-cyclohexyl-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
Synonymer: 7-chloro-N-cyclohexyl-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-oxoquinoline-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol): 417.93
Molekylformel: C22H28ClN3O3
InChi Key: MFKWLGOHFQBVAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2C(=O)C(=CN(CCN3CCOCC3)C2=C1)C(=O)NC1CCCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater