accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CMgBr

CAS RN 89980-68-7

IUPAC Navn: magnesium(2+) 3,4-dimethylbenzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 3,4-dimethylbenzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 209.37
Molekylformel: C8H9BrMg
InChi Key: MRUHVZDUDMOXJP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CC1=CC=[C-]C=C1C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater