accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFBrFFF

CAS RN 89402-29-9

IUPAC Navn: 2-bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonymer: 2-bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Molekylvægt (g/mol): 243.99
Molekylformel: C6H2BrF4N
InChi Key: DNVIECHQUYQOOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(Br)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater