accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNCH3O

CAS RN 86-92-0

IUPAC Navn: 3-methyl-1-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Synonymer: 5-methyl-2-(4-methylphenyl)-4H-pyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol): 188.23
Molekylformel: C11H12N2O
InChi Key: IOQOLGUXWSBWHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN(C(=O)C1)C1=CC=C(C)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater