accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNHClHCl

CAS RN 859833-23-1

IUPAC Navn: methyl({4-[(piperidin-1-yl)methyl]phenyl}methyl)amine dihydrochloride
Synonymer: methyl({[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methyl})amine dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 291.26
Molekylformel: C14H24Cl2N2
InChi Key: VEBSTHXHQLTMJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CNCC1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater