CAS RN 856985-72-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono-2-hydroxybutyl Phthalate, TRC
CAS: 856985-72-3 Molekylær formel: C12H14O5 Molekylvægt (g/mol): 238.24 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-hydroxybutyl) Ester,1,2-Butanediol Phthalate IUPAC navn: 2-(2-hydroxybutoxycarbonyl)benzoic acid SMIL: O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCC(O)CC