CAS RN 85502-23-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-(Methylnitrosamino)propanal, TRC
CAS: 85502-23-4 Molekylær formel: C4 H8 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 116.12 Synonym: Propanal, 3-(methylnitrosoamino)- (9CI, ACI),3-(Methylnitrosoamino)propanal (ACI),3-(Methylnitrosoamino)propionaldehyde,3-(N-Nitrosomethylamino)propionaldehyde IUPAC navn: N-methyl-N-(3-oxopropyl)nitrous amide SMIL: CN(CCC=O)N=O