accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(S)HNO

CAS RN 85416-73-5

IUPAC Navn: (4S)-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]pyrrolidin-2-one
Synonymer: (+)-rolipram (S)-(+)-rolipram
Molekylvægt (g/mol): 275.35
Molekylformel: C16H21NO3
InChi Key: HJORMJIFDVBMOB-GFCCVEGCSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1OC1CCCC1)[C@H]1CNC(=O)C1
Grad 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater