CAS RN 834919-19-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Edoxaban 4-Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
CAS: 834919-19-6 Molekylær formel: C22H25ClN6O5S . xHCl Molekylvægt (g/mol): 521 Synonym: (1S,3R,4S)-4-[[2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetyl]amino]-3-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid,(1S,3R,4S)-4-[[[(5-chloro-2-pyridinyl)amino]oxoacetyl]amino]-3-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid SMIL: CN1CCc2nc(sc2C1)C(=O)N[C@@H]3C[C@H](CC[C@@H]3NC(=O)C(=O)Nc4ccc(Cl)cn4)C(=O)O