CAS RN 81201-89-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Tyrosine-13C, TRC
CAS: 81201-89-0 Molekylær formel: C813CH11NO3 Molekylvægt (g/mol): 182.18 Synonym: L-Tyrosine-carboxy-13C (9CI, ACI),L-Tyrosine-1-13C,L-Tyrosine-13C,(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-1-13C acid,4-Hydroxyphenyl-L-alanine-1-13C,β-(p-Hydroxyphenyl-d4)alanine-carboxy-13C,L-4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C,L-Tyrosine-13C (carboxy-13C) SMIL: OC1=CC=C(C[C@H](N)[13C](O)=O)C=C1