accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(S)O(S)NHN(S)HOOHOOOHOO(R)OH(S)OH(S)OH(E/Z)

CAS RN 7659-95-2

IUPAC Navn: (2S)-2,6-dicarboxy-4-{2-[(2S)-2-carboxylato-6-hydroxy-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]ethenyl}-2,3-dihydropyridin-1-ium
Synonymer: beetroot red
Molekylvægt (g/mol): 550.47
Molekylformel: C24H26N2O13
InChi Key: CTMLKIKAUFEMLE-FMOSSLLZSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC3=C(C=C2O)N(C=CC2=CC(=[NH+][C@@H](C2)C(O)=O)C(O)=O)[C@@H](C3)C([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater