CAS RN 75871-31-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Zomepirac Acyl-O-Beta-D-glucuronide, TRC
CAS: 75871-31-7 Molekylær formel: C21H22ClNO9 Molekylvægt (g/mol): 467.85 Synonym: 1-[5-(4-Chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-acetate] β-D-Glucopyranuronic Acid,Zomepirac Glucuronide,Zomepirac Acyl-1-O-β-D-glucuronide SMIL: CC1=C(N(C(=C1)CC(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O)C)C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl