accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNClNHNHNOCH3HCl

CAS RN 75536-04-8

IUPAC Navn: 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine hydrochloride
Synonymer: moxonidine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 278.14
Molekylformel: C9H13Cl2N5O
InChi Key: ZZPAWQYZQVUVHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=NC(C)=N1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater