CAS RN 75239-91-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Lithocholic Acid 3-O-Glucuronide, TRC
CAS: 75239-91-7 Molekylær formel: C30H48O9 Molekylvægt (g/mol): 552.7 Synonym: (3α,5β)-23-Carboxy-24-norcholan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid,Lithocholic Acid 3-Glucuronide; SMIL: [H][C@@]12C[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)[C@H]3O)CC[C@]1(C)[C@]4([H])[C@@]([C@@]5([H])[C@]([C@@](CC5)([H])[C@H](C)CCC(O)=O)(C)CC4)([H])CC2