accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNNH2

CAS RN 74852-62-3

IUPAC Navn: 4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]aniline
Synonymer: 4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]aniline
Molekylvægt (g/mol): 283.38
Molekylformel: C17H21N3O
InChi Key: VXEGSRKPIUDPQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater