CAS RN 7387-98-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-erythro-Chloramphenicol, TRC
CAS: 7387-98-6 Molekylær formel: C11 H12 Cl2 N2 O5 Molekylvægt (g/mol): 323.13 Synonym: [S-(R*,S*)]-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide,D-erythro-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide,D-erythro-(1S,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol IUPAC navn: 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide SMIL: OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]