CAS RN 72055-63-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Methyl Adenosine p-Toluenesulfonate Salt, TRC
CAS: 72055-63-1 Molekylær formel: C11H15N5O4 .C7H8SO3 Molekylvægt (g/mol): 455.5 Synonym: Adenosine, 3-methyl-, mono(4-methylbenzenesulfonate) (salt) (9CI),3-Methyladenosine p-toluenesulfonate,3-Methyl adenosine 4-toluenesulfonate,3-Methyl adenosine p-toluenesulfonate salt,3-Methyladenosine tosylate SMIL: CN1C=NC(=N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c12.Cc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O